AuftragsverfolgungKontakt
ProBox Lagerboxen | Avantor
ProBox Lagerboxen
3 L, Exterior: 290×195×98 mm
Interior: 255×135×80 mm, PP
Artikelnr. 216-2367
Anbieter:   MULTIROIR
ProBox Lagerboxen
Artikelnr. 216-2367
Anbieter:  MULTIROIR
ProBox Lagerboxen
ProBox Lagerboxen
3 L, Exterior: 290×195×98 mm
Interior: 255×135×80 mm, PP
Preis
54,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Diese Aufbewahrungsboxen sind ein erstklassiges Organisationssystem, das mit einer Vision von Funktionalität, hoher Qualität und einem klaren skandinavischen Design entwickelt wurde.
  • Aus lichtdurchlässigem Material PP (Polypropylen)
  • Stapelbar
  • Garantiert lebensmittelecht
  • Hygienisch einwandfrei und leicht zu reinigen
  • Ergonomische Griffe
  • Geeignet für die Lagerung bei –40 bis 120 °C
  • 100 % recycelbar
Das Volumen der Boxen liegt zwischen 3 und 53 L, wodurch die Serie für eine Vielzahl von Aufbewahrungsanforderungen geeignet ist. Alle Boxen sind modular und stapelbar für eine optimale, platzsparende Lagerung. Die Aussparung und Rillen im Deckel verhindern ein Verrutschen beim Stapeln. Die Boxen sind durchscheinend und der Deckel lässt sich einfach mit zwei breiten und starken grauen Clips anklicken.
Dokumente
Spezifikationen
  • Kapazität:
    3 L
  • Material:
    PP
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    Exterior: 290×195×98 mm
    Interior: 255×135×80 mm