AuftragsverfolgungKontakt
CloneMatrix | Avantor
CloneMatrix
CloneMatrix (1×40 ml), 1 Bottle
Artikelnr. MLDVK8510
Anbieter:   Molecular Devices
CloneMatrix
Artikelnr. MLDVK8510
Anbieter:  Molecular Devices
CAS Nummer:  
CloneMatrix
CloneMatrix (1×40 ml), 1 Bottle
CAS Nummer:  
Preis
266,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Fl
Product Details & Documents
CloneMatrix is a 2,5X concentrate that serves as a matrix to produce semi-solid media for hybridoma, myeloma, CHO, HEK, and mESC.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1 Bottle
  • Bezeichnung:
    CloneMatrix (1×40 ml)
Spezifikationen