ContactUsLinkComponent
Ein Moppbezug aus 100 % strukturiertem Polyester, der auf den 16 Zoll (40 cm) großen MegaSwat™ Mop-Adapter passt, um effektiv um, un ter und hinter schweren Verarbeitungsgeräten und kalibrierten Geräten zu reinigen. Diese PolySorb™ Abdeckung ist idea 1 * 12 ST
Artikelnr. MICRMS11-16NS
Lieferant:  MICRONOVA
Ein Moppbezug aus 100 % strukturiertem Polyester, der auf den 16 Zoll (40 cm) großen MegaSwat™ Mop-Adapter passt, um effektiv um, un ter und hinter schweren Verarbeitungsgeräten und kalibrierten Geräten zu reinigen. Diese PolySorb™ Abdeckung ist idea 1 * 12 ST
Artikelnr. MICRMS11-16NS
Lieferant:  MICRONOVA
Frequently Bought Together