[EN]MICROCRYSTALLINE CELLULOSE NF EP JP 1 * 500 g
Artikelnr. SPCMC4578-500GM
Lieferant: Spectrum Chemical
[EN]MICROCRYSTALLINE CELLULOSE NF EP JP 1 * 500 g
Artikelnr. SPCMC4578-500GM
Lieferant: Spectrum Chemical
Frequently Bought Together
Acetonitril mit 0,1% (v/v) Ameisensäure, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
Ethylmethylketon zur Analyse EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur 1 * 4 L
Lieferant: Merck
m-Xylol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Methyltrichlorsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Natrium, Paraffinschutzstäbe zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat 99% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Toluol ≥99,5%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Ethylacetat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
N-Ethyldiisopropylamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
1-Pentanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Tetrahydrofuran 99.8% Unstabilisiert für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Methanol, extra trocken 99.9%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Xylol (Isomerengemisch) ≥98,5% (Isomere plus Ethylbenzol) ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Acetonitril ≥99,5% (durch GC), Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Diisopropylether stabilisiert zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Aceton, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor