AuftragsverfolgungKontakt
Universal reference RNAs | Avantor
Universal reference RNAs
Universal mouse reference RNA, 2×200 µg, 2
Artikelnr. AGLS740100
Anbieter:   AGILENT
Universal reference RNAs
Artikelnr. AGLS740100
Anbieter:  AGILENT
CAS Nummer:  
Universal reference RNAs
Universal mouse reference RNA, 2×200 µg, 2
CAS Nummer:  
Preis
1 012,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
High-quality total RNA for human, mouse, and rat microarray gene-expression profiling that acts as a consistent control for standard data set comparisons.
  • Comprised of 10 cell lines for human, 11 for mouse and 14 for rat giving broad gene coverage
  • UHRR selected as one of the two standards in the FDA led Microarray Quality Control (MAQC) project
The reference RNA is designed to be used as a reference for uarray gene-profiling experiments.
Lieferumfang: Includes RNase-free water, 1,5 ml.
Achtung! Bitte beachten: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    2
  • Bezeichnung:
    Universal mouse reference RNA, 2×200 µg
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.