Sterile Mineral Oil 1 * 1 Fl
Artikelnr. HIMER045-100ML
Lieferant: HIMEDIA
Frequently Bought Together
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Lieferant: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Lieferant: EPPENDORF
Oxidase, Bactident®, Millipore®
Lieferant: Merck
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Pasteur-Pipetten
Lieferant: RATIOLAB
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
Lieferant: VWR Collection
Natriumchlorid 99,5-100,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Flaschen zur Wasserprobenahme mit manipulationssicherer Kappe
Lieferant: VWR Collection