AuftragsverfolgungKontakt
Tabletop reaction units, labscale | Avantor
Tabletop reaction units, labscale
250 ml, LF 60
Artikelnr. LENZ06260149-V2
Anbieter:   Lenz Laborglas
Tabletop reaction units, labscale
Artikelnr. LENZ06260149-V2
Anbieter:  Lenz Laborglas
Tabletop reaction units, labscale
250 ml, LF 60
Preis
2 290,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These table top reaction units are used for stirring under normal pressure or vacuum, with possibility of addition of liquids and boiling under reflux.
High quality system components include:
Reaction Vessels (100, 250, 500, 1000 or 2000 ml): made of DURAN® tubing, with thermostatic jacket and bottom discharge valve.
Flat flange lid (LF 60 or LF 100): DURAN®, with center neck and two angled side necks.
Cylindrical funnels (100 or 250 ml): DURAN® tubing, with graduation.
Reflux condensers: made of DURAN® tubing.
Stirrer guide and stirrer: with 10 mm stirrer shaft and lateral PTFE blade.
Flat flange lid (LF 60 or LF 100): DURAN®, with center neck and two angled side necks.
Cylindrical funnels (100 or 250 ml): DURAN® tubing, with graduation.
Reflux condensers: made of DURAN® tubing.
Stirrer guide and stirrer: with 10 mm stirrer shaft and lateral PTFE blade.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    250 ml, LF 60
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Kapazität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LENZ06800000
    Halterung, komplett mit Klemmen und Anschlüssen, für LF 60
    __
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 165,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.