Filterpapier, gefaltet, Assistent®
Filterpapier, gefaltet, ~240 mm
Artikelnr. HECH41260024
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
Glatte und mittelschnelle Filterpapierbögen für die Analyse von Fetten geeignet (aufgrund geringer etherlöslicher Rückstände)
: Entsprechen DIN 53137.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Filterpapier, gefaltet
- Seq:02
- Größe:~240 mm
- Cat. No.:HECH41260024
- Filtriergeschwindigkeit:22 s
- Stärke:0,16 mm
- Gewicht:70 g/m²