AuftragsverfolgungKontakt
Pasteur pipettes, LDPE, general purpose, WHEATON® | Avantor
Pasteur pipettes, LDPE, general purpose, WHEATON®
Pasteur pipettes, 5 ml, 34,5 µl, 3,5 ml, 150 mm, 1 ml, +, 500×1 (Individually packed)
Artikelnr. WHEA726129
Anbieter:   DWK Life Sciences
Pasteur pipettes, LDPE, general purpose, WHEATON®
Artikelnr. WHEA726129
Anbieter:  DWK Life Sciences
Pasteur pipettes, LDPE, general purpose, WHEATON®
Pasteur pipettes, LDPE, general purpose, WHEATON®
Pasteur pipettes, 5 ml, 34,5 µl, 3,5 ml, 150 mm, 1 ml, +, 500×1 (Individually packed)
Preis
128,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
These single use Pasteur pipettes are manufactured from non-toxic shatterproof LDPE.
  • Ideal for safe and easy transfer of liquid samples
  • Sterile and non-sterile versions in a range of packaging formats
  • Graduations on 1 and 3 ml pipettes for ease of volume control
Narrow stem pipettes can be used as a freeze vial when bulb is fully heat sealed. Jumbo pipettes are ideal for larger volume sample transfer and accessing liquids in taller vessels.
Spezifikationen
  • Verpackt:
    500×1 (Individually packed)
  • Steril:
    +
  • Kapazität:
    5 ml
  • Bezeichnung:
    Pasteur pipettes
  • Länge:
    150 mm
  • Tropfen-Volumen:
    34,5 µl
  • Graduiert bis:
    1 ml
  • Saugvolumen:
    3,5 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.