Pasteur pipettes, LDPE, general purpose, WHEATON®
Pasteur pipettes, 5 ml, 34,5 µl, 3,5 ml, 150 mm, 1 ml, -, 6×500
Artikelnr. WHEA711115
Anbieter: DWK Life Sciences
Pasteur pipettes, LDPE, general purpose, WHEATON®
Artikelnr. WHEA711115
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
These single use Pasteur pipettes are manufactured from non-toxic shatterproof LDPE.
- Ideal for safe and easy transfer of liquid samples
- Sterile and non-sterile versions in a range of packaging formats
- Graduations on 1 and 3 ml pipettes for ease of volume control
Narrow stem pipettes can be used as a freeze vial when bulb is fully heat sealed. Jumbo pipettes are ideal for larger volume sample transfer and accessing liquids in taller vessels.
Spezifikationen
- Verpackt:6×500
- Steril:-
- Kapazität:5 ml
- Bezeichnung:Pasteur pipettes
- Länge:150 mm
- Seq:05
- Tropfen-Volumen:34,5 µl
- Graduiert bis:1 ml
- Saugvolumen:3,5 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.