Mikroplatten Reader, Multiskan SkyHigh
Product Details & Documents
Das Multiskan SkyHigh ist ein UV/Vis-Mikroplatten-Spektralphotometer das für praktisch alle photometrischen Forschungsanwendungen, insbesondere für die DNA-, RNA- und Proteinanalyse, bequem und einfach zu bedienen ist. Es eignet sich ideal für Umgebungen mit mehreren Anwendern, in denen eine Vielzahl von Endpunkt- und kinetischen Anwendungen sowie Spektralassays durchgeführt werden.
- Schnelle und einfache Messung – geringvolumige Nukleinsäure- oder Proteinproben
- Einfach zu bedienende Software – ermöglicht die Einrichtung von Experimenten innerhalb weniger Minuten
- Fernzugriff – verwalten Sie Ihre Daten von überall aus über die Cloud, USB oder die Microsoft™ OneDrive™ Plattform
Multiskan Sky Touchscreen-Modelle können mit den Cloud-basierten Tools von Thermo Fisher Connect verbunden werden, um eine sichere digitale Datenverwaltung, den Fernzugriff auf die fotometrischen Daten Ihres Geräts und den Austausch zwischen Kollegen zu ermöglichen.
Die SkanIt™-Software bietet eine umfassende Auswahl an integrierten Berechnungen, einschließlich Leerwertsubtraktion, Standardkurven und Anpassung von Konzentrations-/Dosis-Wirkungs-Kurven, Klassifizierung, Qualitätskontrolle, Kinetik und Spektralanalyse. Jeder Benutzer kann die SkanIt-Software auf seinem eigenen Computer installieren, um Assays einzurichten und Daten zu analysieren. Die Cloud-basierten Funktionen von Thermo Fisher Connect ermöglichen Ihnen:
- Statusüberwachung Ihres Instruments von Ihrem PC oder Mac®-Computer aus
- Statusüberwachung Ihres Instruments mit der Instrument Connect App von Ihrem Mobilgerät aus
- Laden Sie Messdaten automatisch oder manuell von Ihrem Instrument auf Ihr Cloud-Konto hoch
- Sicheres Speichern, Zugreifen, Teilen und Verwalten Ihrer Daten aus der Ferne
- Erhalten Sie eine automatische Benachrichtigung über neue Aktualisierungen der Gerätesoftware
- Aktualisieren Sie die Gerätesoftware nach Belieben
Dokumente
TDS Multiskan SkyHigh Microplate Spectrophotometer
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Bezeichnung:Multiskan SkyHigh mit Touchscreen und Küvette
- Genauigkeit:1,0% + 0,003 Abs (0 - 2,0 Abs), 2,0% (2,0 - 2,5 Abs)
- Bandbreite:<2,5 nm
- Präzision:SD <0,003 Abs oder CV <1,0% (bei 450 nm)
- Messdauer (96-Well Platte):6 s
- Plattentypen:6- bis 48-, 96- und 384-Well-Platten (max. Höhe 19,5 mm mit Deckel), Thermo Scientific™ µDrop™ Platten
- Messdauer (384-Well Platte):10 s
- Schüttelbewegung:Linear
- Lichtquelle:Xenon-Blitzlampe
- Scangeschwindigkeit:10 s von 200 - 1000 nm in Schritten von 1 nm
- Gewicht:11,3 kg
- Wellenlängenbereich:200 - 1000 nm (1-nm-Schritte)
- Inkubationsbereich:Von Umgebungstemperatur bis zu 45 ˚C
- Cat. No.:LABLA51119700C
- Bereich:Bis zu 4 Abs
- Linearität:0 - 2,5 Abs, 2% (bei 450 nm)
- Schnittstellen:1× USB B-Anschluss für PC
1× Ethernetanschluss
3× USB A-Anschlüsse für Geräte (USB Speichergerät und Wi-Fi-Dongle) - B×T×H:295×445×265 mm
- Küvettentyp:B×T×H: 12,5×12,5×40 - 58 mm
Zentrumshöhe des Strahls: 8,5 mm
Strahlenfenster: ≥2 - Wellenlängenauswahl:Monochromator
- Benutzeroberfläche:Verwendung als Standalone-Gerät: 7” Touchscreen-Display; PC-Steuerung: Thermo Scientific™ SkanIt™ Software
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 736-0754µDrop™-Platte, 16 Messpositionen in einem 2×8 RasterEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 3 290,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- LABLN12391M2µDrop™ Duo-Platte, 2× 16 Messpositionen in zwei 2×8 RasternEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 3 570,00 €
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.