AuftragsverfolgungKontakt
Mikroplatten Reader, Multiskan SkyHigh | Avantor
Mikroplatten Reader, Multiskan SkyHigh
Multiskan SkyHigh mit Touchscreen
Artikelnr. 736-0922
Mikroplatten Reader, Multiskan SkyHigh
Artikelnr. 736-0922
Mikroplatten Reader, Multiskan SkyHigh
Mikroplatten Reader, Multiskan SkyHigh
Multiskan SkyHigh mit Touchscreen
Preis
17 720,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Das Multiskan SkyHigh ist ein UV/Vis-Mikroplatten-Spektralphotometer das für praktisch alle photometrischen Forschungsanwendungen, insbesondere für die DNA-, RNA- und Proteinanalyse, bequem und einfach zu bedienen ist. Es eignet sich ideal für Umgebungen mit mehreren Anwendern, in denen eine Vielzahl von Endpunkt- und kinetischen Anwendungen sowie Spektralassays durchgeführt werden.
  • Schnelle und einfache Messung – geringvolumige Nukleinsäure- oder Proteinproben
  • Einfach zu bedienende Software – ermöglicht die Einrichtung von Experimenten innerhalb weniger Minuten
  • Fernzugriff – verwalten Sie Ihre Daten von überall aus über die Cloud, USB oder die Microsoft™ OneDrive™ Plattform
Multiskan Sky Touchscreen-Modelle können mit den Cloud-basierten Tools von Thermo Fisher Connect verbunden werden, um eine sichere digitale Datenverwaltung, den Fernzugriff auf die fotometrischen Daten Ihres Geräts und den Austausch zwischen Kollegen zu ermöglichen.
Die SkanIt™-Software bietet eine umfassende Auswahl an integrierten Berechnungen, einschließlich Leerwertsubtraktion, Standardkurven und Anpassung von Konzentrations-/Dosis-Wirkungs-Kurven, Klassifizierung, Qualitätskontrolle, Kinetik und Spektralanalyse. Jeder Benutzer kann die SkanIt-Software auf seinem eigenen Computer installieren, um Assays einzurichten und Daten zu analysieren. Die Cloud-basierten Funktionen von Thermo Fisher Connect ermöglichen Ihnen:
- Statusüberwachung Ihres Instruments von Ihrem PC oder Mac®-Computer aus
- Statusüberwachung Ihres Instruments mit der Instrument Connect App von Ihrem Mobilgerät aus
- Laden Sie Messdaten automatisch oder manuell von Ihrem Instrument auf Ihr Cloud-Konto hoch
- Sicheres Speichern, Zugreifen, Teilen und Verwalten Ihrer Daten aus der Ferne
- Erhalten Sie eine automatische Benachrichtigung über neue Aktualisierungen der Gerätesoftware
- Aktualisieren Sie die Gerätesoftware nach Belieben
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Multiskan SkyHigh mit Touchscreen
  • Genauigkeit:
    1,0% + 0,003 Abs (0 - 2,0 Abs), 2,0% (2,0 - 2,5 Abs)
  • Bandbreite:
    <2,5 nm
  • Präzision:
    SD <0,003 Abs oder CV <1,0% (bei 450 nm)
  • Messdauer (96-Well Platte):
    6 s
  • Plattentypen:
    6- bis 48-, 96- und 384-Well-Platten (max. Höhe 19,5 mm mit Deckel), Thermo Scientific™ µDrop™ Platten
  • Messdauer (384-Well Platte):
    10 s
  • Schüttelbewegung:
    Linear
  • Lichtquelle:
    Xenon-Blitzlampe
  • Scangeschwindigkeit:
    10 s von 200 - 1000 nm in Schritten von 1 nm
  • Gewicht:
    11,3 kg
  • Wellenlängenbereich:
    200 - 1000 nm (1-nm-Schritte)
  • Inkubationsbereich:
    Von Umgebungstemperatur bis zu 45 ˚C
  • Cat. No.:
    736-0922
  • Bereich:
    Bis zu 4 Abs
  • Linearität:
    0 - 2,5 Abs, 2% (bei 450 nm)
  • Schnittstellen:
    1× USB B-Anschluss für PC
    1× Ethernetanschluss
    3× USB A-Anschlüsse für Geräte (USB Speichergerät und Wi-Fi-Dongle)
  • B×T×H:
    295×445×265 mm
  • Küvettentyp:
    B×T×H: 12,5×12,5×40 - 58 mm
    Zentrumshöhe des Strahls: 8,5 mm
    Strahlenfenster: ≥2
  • Wellenlängenauswahl:
    Monochromator
  • Benutzeroberfläche:
    Verwendung als Standalone-Gerät: 7” Touchscreen-Display; PC-Steuerung: Thermo Scientific™ SkanIt™ Software
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 736-0754
    µDrop™-Platte, 16 Messpositionen in einem 2×8 Raster
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 3 290,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LABLN12391M2
    µDrop™ Duo-Platte, 2× 16 Messpositionen in zwei 2×8 Rastern
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 3 570,00 €