CHROMABOND QuEChERS Mix I (50 mL) Citrat-Extraktionsmix bestehend aus: - 4000 mg MgSO4 - 1000 mg NaCl - 500 mg Na2H-Citrat x 1,5 H2 O - 1000 mg Na3-Citrat x 2 H2O einzeln eingewogen in 50 mL Zentrifugenröhrchen (PP) mit Deckel (PE) Pg. à 50 St. 1 * 50 ST
MANA730970.1
CHROMABOND QuEChERS Mix I (50 mL) Citrat-Extraktionsmix bestehend aus: - 4000 mg MgSO4 - 1000 mg NaCl - 500 mg Na2H-Citrat x 1,5 H2 O - 1000 mg Na3-Citrat x 2 H2O einzeln eingewogen in 50 mL Zentrifugenröhrchen (PP) mit Deckel (PE) Pg. à 50 St. 1 * 50 ST
MANA730970.1
Frequently Bought Together
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
VWR®, Schraubkappen für Fläschchen mit Kurzgewindefläschchen ND9
: VWR Collection
Aceton ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
VWR®, Kurzgewindefläschchen ND9
: VWR Collection
VWR®, Fläschchen mit Bördelhals ND11
: VWR Collection
VWR®, Bördelkappen für Fläschchen mit Bördelhals ND11
: VWR Collection
VWR®, Fläschchen mit Schnappdeckel
: VWR Collection