AuftragsverfolgungKontakt
Docusatnatrium USP
Docusatnatrium USP
Fibre drum, 25 kg
  SPCMDO105-25KGBL
Docusatnatrium USP
  SPCMDO105-25KGBL
 :  577-11-7
Docusatnatrium USP
Fibre drum, 25 kg
 :  577-11-7
12 700,00 €
1 * 25 kg
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
 :  Dioctyl sulphosuccinate sodium salt, Dioctyl sulphosuccinate, sodium salt, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Sodium 1,4-bis((2-ethylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulphonate, bis(2-Ethylhexyl) sodium sulphosuccinate
  •  :577-11-7
  •  :C₂₀H₃₇NaO₇S
  •  :MFCD00012455
  •  :444.57 g/mol
  •  :12,03460
  •  :∼180 °C (1013 hPa)
  •  :∼155 °C
  •  :∼1,1 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :209-406-4
Documents
  • Assay:
    99% Min.
  • Packung:
    Fibre drum
  • VE:
    25 kg