AuftragsverfolgungKontakt
Laborsoftware, Labworldsoft 6 | Avantor
Laborsoftware, Labworldsoft 6
Labworldsoft® 6 Visc, Viskositätsmessung für Thermostate und pH-Meter aller Hersteller
Artikelnr. IKAA20101872
Anbieter:   IKA
Laborsoftware, Labworldsoft 6
Artikelnr. IKAA20101872
Anbieter:  IKA
Laborsoftware, Labworldsoft 6
Laborsoftware, Labworldsoft 6
Labworldsoft® 6 Visc, Viskositätsmessung für Thermostate und pH-Meter aller Hersteller
Preis
1 450,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Labworldsoft 6 ist eine Laborsoftware zur Steuerung von Laborgeräten, Automatisierung von Prozessen und Dokumentation Ihrer Messungen und Ergebnisse. Die Software bietet Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek verschiedener Laborgeräte.
  • Einfache Aufzeichnung verschiedener physikalischer Parameter
  • Funktionsmodule zur Erstellung zeit- oder ereignisgesteuerter Konfigurationen
  • Kommunikation über RS232, USB, Bluetooth oder Netzwerk
  • Unterstützt die Formate .csv, .xslx und ASCII
  • Kompatibel mit Windows 7, 8 und 10
Labworldsoft integriert nicht nur IKA-Laborgeräte, sondern unterstützt auch zahlreiche Geräte anderer Hersteller. Sie bleiben flexibel bei der Wahl Ihrer Laborgeräte und profitieren vom gesamten Gerätespektrum der Laborwelt.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Inklusive 1 Jahr Support für neue Versionen von Labworldsoft 6.
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Labworldsoft® 6 Visc
  • Seq:
    03
  • Für:
    Viskositätsmessung für Thermostate und pH-Meter aller Hersteller
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.