AuftragsverfolgungKontakt
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan Achromat LWD; 0,4 NA; 2,8 mm WD, 20×, 2,8 mm
Artikelnr. ECHLJMAG0216
Anbieter:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Artikelnr. ECHLJMAG0216
Anbieter:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan Achromat LWD; 0,4 NA; 2,8 mm WD, 20×, 2,8 mm
Preis
1 310,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    20×
  • Bezeichnung:
    Plan Achromat LWD; 0,4 NA; 2,8 mm WD
  • Seq:
    16
  • Arbeitsabstand:
    2,8 mm
  • Cat. No.:
    ECHLJMAG0216