AuftragsverfolgungKontakt
Probenehmer, PowderProof
Probenehmer, PowderProof
Spiral screw for PowderProof® for powders up to 2 mm Ø, for 300 mm
Catalog # BURK5302-0316
Supplier:   BURKLE
Probenehmer, PowderProof
Catalog # BURK5302-0316
Supplier:  BURKLE
Probenehmer, PowderProof
Probenehmer, PowderProof
Spiral screw for PowderProof® for powders up to 2 mm Ø, for 300 mm
Price
338,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Qualitätssicherung beginnt bei der Wareneingangskontrolle! Eine Allschichtprobe von Schüttgütern ist mit dem Pulver- und Granulat-Sammler PowderProof® kein Problem mehr.
  • Vielseitig einsetzbar
  • Edelstahl V4A (1.4404)/V2A (1.4310)
  • Inkl. Antrieb, zwei Akkus, Schnell-Ladegerät, Stechlanze, Förderspirale, Beutel, Beutelhalteklammer und Reinigungsbürste
  • Weitere Förderspiralen als Zubehör erhältlich
PowderProof® ist die praxisbewährte Profilösung für die mobile Probenahme von Pulvern und Granulaten. An die robuste Antriebseinheit lassen sich verschiedene Stechlanzen und Förderspiralen koppeln und problemlos austauschen. Durch dieses modulare Gerätekonzept ist PowderProof® vielseitig einsetzbar für Granulate und Pulver, aus Tonnen, Fässern, BigBags oder Säcken.
Mit hilfreichem Zubehör wie Flaschenkorb, Probenbeutel und close-it Verschluss-Siegel wird die einfache und sichere Probenentnahme zusätzlich erleichtert.
PowderProof® mit Lanze für horizontalen Einsatz zur Entnahme von Proben aus Säcken, mit Lanze für vertikalen Einsatz, für die Probenahme aus offenen Gebinden wie Fässern, Tonnen oder BigBags.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Spiral screw for PowderProof® for powders up to 2 mm Ø, for 300 mm
  • Seq:
    09
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 312-1141
    Transportkoffer
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 135,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Kapazität
    Gewinde
    Material
    Availability
    Price
  • 300-0174
    500 ml
    50 mm
    LDPE
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 3,90 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 113-5414
    Verpackungsbeutel mit Druckverschluss, 170×120 mm, 400 ml
    Log in for availability
    1 * 100 ST - 13,70 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BURK5338-0001
    Clamp for sampling bags, Ø 25 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 20,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BURK5302-2055
    Basket for sample bottles 500 ml, Ø 84 mm, including holding ring
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 107,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • BURK5302-2105
    Basket for sample bottles 1000 ml, Ø 100 mm, including holding ring
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 135,00 €