AuftragsverfolgungKontakt
Barium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Barium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Barium, Ba, 1000 mg/L, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Artikelnr. HONCE4008-100ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Barium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Artikelnr. HONCE4008-100ML
CAS Nummer:  
Barium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Barium, Ba, 1000 mg/L, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
34,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
 : ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    2% HNO₃
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mL
  • Element:
    Barium
  • Symbol:
    Ba
Spezifikationen