ContactUsLinkComponent
Lutz-RE-Niro 41-L-GLRD ATEX, Restentleerungspumpwerk, verbleibende Restmenge < 1dl, kein Zurücklaufen der Flüssigkeits ins Fass beim Entnehmen der Pumpe, Explosionsgeschützt nach ATEXRichtlinie 94/9 EG, Kategorie 2 1 * 1 ST
Artikelnr. LUTZ0205-541
Lieferant:  LUTZ PUMPEN
Lutz-RE-Niro 41-L-GLRD ATEX, Restentleerungspumpwerk, verbleibende Restmenge < 1dl, kein Zurücklaufen der Flüssigkeits ins Fass beim Entnehmen der Pumpe, Explosionsgeschützt nach ATEXRichtlinie 94/9 EG, Kategorie 2 1 * 1 ST
Artikelnr. LUTZ0205-541
Lieferant:  LUTZ PUMPEN
Frequently Bought Together