AuftragsverfolgungKontakt
UV-Ringlicht, VisiLED
UV-Ringlicht, VisiLED
VisiLED UV-Ringlicht, S80-55 UV, int.Ø 66 mm, ext.Ø 114 mm, Arbeitsabstand 50 - 135 mm, max. Weiß: 100 klx (75 mm)/UV: 160 W/m²
Artikelnr. 630-3180
UV-Ringlicht, VisiLED
Artikelnr. 630-3180
UV-Ringlicht, VisiLED
UV-Ringlicht, VisiLED
VisiLED UV-Ringlicht, S80-55 UV, int.Ø 66 mm, ext.Ø 114 mm, Arbeitsabstand 50 - 135 mm, max. Weiß: 100 klx (75 mm)/UV: 160 W/m²
Preis
1 430,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Das UV-Ringlicht ermöglicht das elektronische Umschalten zwischen Hellfeld und UV.
  • Das Segmentringlicht besteht aus 4 Weißlicht- und 4 UV-Segmenten
  • Es ist das einzige Segmentringlicht in dem UV und Weißlicht LED abwechselnd in acht Segmente angebracht sind
  • Durch Verwendung von jeweils 4 Beleuchtungssegmenten arbeitet das System mit identischen Beleuchtungswinkeln für UV und Weißlicht, was die Vergleichbarkeit der reproduzierten Ergebnisse deutlich verbessert
  • Während das homogene Weißlicht Proben in natürlicher Farbe anzeigt, macht das UV-Licht unsichtbare Teile der Proben durch Fluoreszenz sichtbar
  • Wartungsfrei mit einer Lebensdauer von 50000 Stunden für weiße LEDs
Ideal für Anwendungen wie forensische Dokumentenprüfung, Rissdetektion und Untersuchungen von Farben und Lacken. Mit fluoreszierenden Markern und UV-Licht können zuvor unsichtbare Details sichtbar gemacht werden.
Ordering information: Nur mit MC 1100 Kontroller kompatibel. UV-Schutzfilter LP435 inklusive.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    VisiLED UV-Ringlicht, S80-55 UV, int.Ø 66 mm, ext.Ø 114 mm, Arbeitsabstand 50 - 135 mm, max. Weiß: 100 klx (75 mm)/UV: 160 W/m²
  • Seq:
    03