AuftragsverfolgungKontakt
Tissue processing/embedding cassettes in QuickLoad™ stacks, Unisette™, M525T | Avantor
Tissue processing/embedding cassettes in QuickLoad™ stacks, Unisette™, M525T
Grün
Artikelnr. SIMPM525-4T
Anbieter:   Simport Scientific
Tissue processing/embedding cassettes in QuickLoad™ stacks, Unisette™, M525T
Artikelnr. SIMPM525-4T
Anbieter:  Simport Scientific
Tissue processing/embedding cassettes in QuickLoad™ stacks, Unisette™, M525T
Grün
Preis
241,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
These cassettes are moulded from acetal and keep specimens safely submerged in liquid, and are resistant to the chemical action of most histological solvents.
  • Anterior writing area at a 45° angle
  • Taped cassettes to be used with Leica ink jet printers
  • Easy to remove disposable cover
Unisette™ histology cassette comes with a 45° anterior writing surface. This configuration is considered ideal for optimal workflow in some automated cassette printers and efficient barcode reading.
The efficient flow-through slots maximise fluid exchange and ensure proper drainage. The one-piece integral lid eliminates the need for separate steel lids. The snap-latch and hinge-lock design of the UNISETTE™ prevents early separation of base and lid and allows for one-handed operation.
Verpackung: Cassettes are packed in stacks of 40. Each case contains 25 stacks for a total of 1000 cassettes.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Grün
  • Seq:
    03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.