ContactUsLinkComponent
Messkolben, 1000 ml, Klasse A,konformitätsbescheinigt, NS 29/32, PE-Stopfen, Diffico braun,hergestellt aus DURAN Rohr, alle Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert 1 * 10 ST
Artikelnr. WITG3.664.101
Lieferant:  witeg Labortechnik
Messkolben, 1000 ml, Klasse A,konformitätsbescheinigt, NS 29/32, PE-Stopfen, Diffico braun,hergestellt aus DURAN Rohr, alle Messkolben werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert 1 * 10 ST
Artikelnr. WITG3.664.101
Lieferant:  witeg Labortechnik
Frequently Bought Together