Accupod solid samplers
Accupod sampler, non sterile, HDPE, 5 ml
Artikelnr. 300-0587
Anbieter: Sampling Systems
Springe zu:
Product Details & Documents
The AccuPod solid sampler is ideal for unit dose sampling of powders and granules.
- Suitable for sampling blend uniformity
- Next generation in sampling technology
- Designed to minimise sampling error
The AccuPod is perfect for use in drug development and is frequently used in sampling blend uniformity. Ideal for sampling free flowing powders and granules. Sample remains in the pod until needed.
Spezifikationen
- Volumen:5 ml
- Bezeichnung:Accupod sampler, non sterile
- Material:HDPE
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.