AuftragsverfolgungKontakt
Pharmalabels | Avantor
Pharmalabels
Pharma labels, Papier, Schwarz, 150×150 mm
Artikelnr. 300-0558
Anbieter:   Sampling Systems
Pharmalabels
Artikelnr. 300-0558
Anbieter:  Sampling Systems
Pharmalabels
Pharmalabels
Pharma labels, Papier, Schwarz, 150×150 mm
Preis
143,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PharmaLabels are a range of paper labels with a special adhesive that conforms to FDA and EC specifications.
  • Medium strength adhesion
  • Working temperature range –40 to +70 °C
PharmaLabels are ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product.
Zertifizierung: FDA acceptable adhesive conforms to FDA CFR175.105 and EC 1935/2004.
Dokumente
Spezifikationen
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    Pharma labels
  • Abmessungen:
    150×150 mm
  • Material:
    Papier
  • Seq:
    11
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.