AuftragsverfolgungKontakt
Dipping bottles | Avantor
Dipping bottles
Edelstahl 304, 1000 ml, 325 mm, 77 mm
Artikelnr. 300-0485
Anbieter:   Sampling Systems
Dipping bottles
Artikelnr. 300-0485
Anbieter:  Sampling Systems
Dipping bottles
Dipping bottles
Edelstahl 304, 1000 ml, 325 mm, 77 mm
Preis
627,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dipping bottles are excellent for sampling in open water, as well as in tanks and drums.
  • Wide range available
  • Stainless steel 304 or brass construction
  • Customisable
Sampling liquids at depth is easy with these dipping bottles. Available in either 304 stainless steel or brass construction, they can take liquid samples from a variety of locations including open water kegs, drums, and wells.
Spezifikationen
  • Ø:
    77 mm
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Länge:
    325 mm
  • Material:
    Edelstahl 304
  • Seq:
    06
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.