AuftragsverfolgungKontakt
Sample Lance | Avantor
Sample Lance
Sample Lance, 50% opening, plain handle, Edelstahl 316L, 1000 mm, 25 mm
Artikelnr. 300-0454
Anbieter:   Sampling Systems
Sample Lance
Artikelnr. 300-0454
Anbieter:  Sampling Systems
Sample Lance
Sample Lance
Sample Lance, 50% opening, plain handle, Edelstahl 316L, 1000 mm, 25 mm
Preis
283,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The Sample Lance is excellent for taking cross sectional samples of powders and some pastes.
  • Easy to use
  • Great for hard and dense powders
  • Available with a range of different handles
  • Made from high quality 316L stainless steel
The Sample Lance is excellent for sampling powders and pastes. Various models allow for good cross sectional sampling of powders with varying properties. If the powder is hard and dense, then the addition of the heavy-duty handle is a convenient feature.
Spezifikationen
  • Ø:
    25 mm
  • Bezeichnung:
    Sample Lance, 50% opening, plain handle
  • Länge:
    1000 mm
  • Material:
    Edelstahl 316L
  • Seq:
    06
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.