AuftragsverfolgungKontakt
Sample Lance
Sample Lance, 50% opening, heavy-duty handle, Edelstahl 316L, 600 mm, 25 mm
  300-0453
Sample Lance
  300-0453
Sample Lance
Sample Lance
Sample Lance, 50% opening, heavy-duty handle, Edelstahl 316L, 600 mm, 25 mm
584,00 €
1 * 1 ST
The Sample Lance is excellent for taking cross sectional samples of powders and some pastes.
  • Easy to use
  • Great for hard and dense powders
  • Available with a range of different handles
  • Made from high quality 316L stainless steel
The Sample Lance is excellent for sampling powders and pastes. Various models allow for good cross sectional sampling of powders with varying properties. If the powder is hard and dense, then the addition of the heavy-duty handle is a convenient feature.
  • Ø:
    25 mm
  • Bezeichnung:
    Sample Lance, 50% opening, heavy-duty handle
  • Länge:
    600 mm
  • Material:
    Edelstahl 316L
  • Seq:
    07
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.