V Spatula sampling tools
V Spatula, 20 mm blade width, Edelstahl 316L, 150 mm
Artikelnr. 300-0426
Anbieter: Sampling Systems
Springe zu:
Product Details & Documents
Ideal for taking surface samples of powders and viscous materials.
- Multi-purpose sampling tool, available in a range of models
- Suitable for sampling cheeses, waxes, and other hard materials
- Robust V shaped blade allows for easy emptying
- Made from chemically resistant stainless steel 316L
The V Spatula is available in varying models to offer the right solution. It is ideal for taking surface samples of a wide variety of substances, such as powders and harder materials such as waxes and cheeses, thanks to its robust blade design.
Spezifikationen
- Bezeichnung:V Spatula, 20 mm blade width
- Länge:150 mm
- Material:Edelstahl 316L
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.