ContactUsLinkComponent
Induktiver Sensor IGMW 010 GSP Serie IGWM - Näherungsschalter TROPEN-Serie DC, klimawechselfest 120°C M30 Edelstahlhülse IP 68 wasserdicht + IP 69K hochdruckreinigungsfest wasserdampfresistent Anschluß: 2 Meter FEP-Kabel, 4 x 0,25 mm2 1 * 1 ST
  EGEEP31436
Induktiver Sensor IGMW 010 GSP Serie IGWM - Näherungsschalter TROPEN-Serie DC, klimawechselfest 120°C M30 Edelstahlhülse IP 68 wasserdicht + IP 69K hochdruckreinigungsfest wasserdampfresistent Anschluß: 2 Meter FEP-Kabel, 4 x 0,25 mm2 1 * 1 ST
  EGEEP31436
Frequently Bought Together