Computer für Laborgeräte
DELL OPTIPLEX XE3 MT; Prozessor Intel Core I7-8700 (3.00GHz – 4.00GHz); 16GB RAM – 2x1TB Raid 1 Activated - DVD Laufwerk; VGA Port - PCI Express Karte und 2ter Serial Port (+ 1 Par); zusätzliche PCIe Gigabit Ethernet Karte (2nd LAN); und eine Video Karte PCIe 16x AMD 4GB DP/mDP/Mdp (DP to DVI-D adapter); Maus & internationale Tastatur; Windows 10 IOT Enterprise LTSC 2019 auf DVD; 12 MUI Sprachen vorinstalliert
906-0237
Die PC´s und Zubehör sind vorkonfiguriert basierend auf den Anforderungen der meisten Laborgeräte. Insbesondere für unsere Hitachi HPLC Anlagen sind alle Spezifikationen bestens erfüllt und ideal für den Umgang mit dessen Software geeignet. Außerdem bieten wir Pakete mit bereits vorinstallierter Chromatographie Software OpenLab CDS EZChrom Edition und passender Trial-Version an, sodass nur der passende Hitachi HPLC Treiber Installiert werden muss. Hinzu kommen drei Jahre volle Herstellergarantie sowie technischer Support.
- Optimierte Konfigurationen für Chromatographie Daten Systeme (CDS) - VWR® Hitachi ChromAssist, DataApex ClarityVA sowie Agilent Openlab
- Bezeichnung:DELL OPTIPLEX XE3 MT; Prozessor Intel Core I7-8700 (3.00GHz – 4.00GHz); 16GB RAM – 2x1TB Raid 1 Activated - DVD Laufwerk; VGA Port - PCI Express Karte und 2ter Serial Port (+ 1 Par); zusätzliche PCIe Gigabit Ethernet Karte (2nd LAN); und eine Video Karte PCIe 16x AMD 4GB DP/mDP/Mdp (DP to DVI-D adapter); Maus & internationale Tastatur; Windows 10 IOT Enterprise LTSC 2019 auf DVD; 12 MUI Sprachen vorinstalliert
- Seq:07