AuftragsverfolgungKontakt
Computer für Laborgeräte
Computer für Laborgeräte
DELL OPTIPLEX XE3 MT I5; Processor Intel Core I5-8500 (3.00GHz – 4.1GHz); 8GB RAM – 2x1TB Raid 1 Activated – DVD Laufwerk; VGA Port - PCI Express Karte und 2ter Serial Port (+ 1 Par); zusätzliche PCIe Gigabit Ethernet Card (2nd LAN); und eine Video Card PCIe 16x AMD 4GB DP/mDP/mDP DP-DVI-D; Maus & internationale Tastatur; Windows 10 IOT Enterprise LTSC 2019 Value auf DVD; 12 MUI Sprachen vorinstalliert
Catalog # 906-0235
Computer für Laborgeräte
Catalog # 906-0235
Computer für Laborgeräte
Computer für Laborgeräte
DELL OPTIPLEX XE3 MT I5; Processor Intel Core I5-8500 (3.00GHz – 4.1GHz); 8GB RAM – 2x1TB Raid 1 Activated – DVD Laufwerk; VGA Port - PCI Express Karte und 2ter Serial Port (+ 1 Par); zusätzliche PCIe Gigabit Ethernet Card (2nd LAN); und eine Video Card PCIe 16x AMD 4GB DP/mDP/mDP DP-DVI-D; Maus & internationale Tastatur; Windows 10 IOT Enterprise LTSC 2019 Value auf DVD; 12 MUI Sprachen vorinstalliert
Price
1 830,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die PC´s und Zubehör sind vorkonfiguriert basierend auf den Anforderungen der meisten Laborgeräte. Insbesondere für unsere Hitachi HPLC Anlagen sind alle Spezifikationen bestens erfüllt und ideal für den Umgang mit dessen Software geeignet. Außerdem bieten wir Pakete mit bereits vorinstallierter Chromatographie Software OpenLab CDS EZChrom Edition und passender Trial-Version an, sodass nur der passende Hitachi HPLC Treiber Installiert werden muss. Hinzu kommen drei Jahre volle Herstellergarantie sowie technischer Support.
  • Optimierte Konfigurationen für Chromatographie Daten Systeme (CDS) - VWR® Hitachi ChromAssist, DataApex ClarityVA sowie Agilent Openlab
Specifications
  • Bezeichnung:
    DELL OPTIPLEX XE3 MT I5; Processor Intel Core I5-8500 (3.00GHz – 4.1GHz); 8GB RAM – 2x1TB Raid 1 Activated – DVD Laufwerk; VGA Port - PCI Express Karte und 2ter Serial Port (+ 1 Par); zusätzliche PCIe Gigabit Ethernet Card (2nd LAN); und eine Video Card PCIe 16x AMD 4GB DP/mDP/mDP DP-DVI-D; Maus & internationale Tastatur; Windows 10 IOT Enterprise LTSC 2019 Value auf DVD; 12 MUI Sprachen vorinstalliert
  • Seq:
    05
Complementary Products
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 906-0230
    HP® printer, colour, LaserJet Pro M252n
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 299,00 €
  • HPLCLSPHLM203DN
    HP® printer, LaserJet P2035
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 251,00 €
  • 906-0228
    HP® printer, Officejet 6100
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 263,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.