Nailsaver Scheuerschwämme
, Blau/weiß, 133×70 mm
Catalog # MMMASCH2276
Supplier: 3M
Jump to:
Product Details & Documents
3M™ Nailsaver scouring sponges are cleaning sponges made of a textured synthetic fibre white web containing very soft abrasive particles, laminated with an adhesive onto a grooved synthetic colour-coded foam holder.
- Easy positioning four colours of foams) to comply with HACCP requirements
- Good cleaning performance for light-duty cleaning tasks
- Soft and low scratching power on most surfaces
- Easy to handle and finger protection thanks to the shape of the foam
- Very long lasting
Verwenden Sie für eine einfache Reinigung mit geringer Kratzkraft auf den meisten Oberflächen 3M™ Nailsaver Scheuerschwämme.
Diese Scheuerschwämme bieten eine gute Reinigungsleistung für leichte Reinigungsaufgaben mit weicher und geringer Kratzkraft auf den meisten Oberflächen. Sie sind sehr langlebig und dank der Schaumform einfach zu handhaben.
Specifications
- Farbe:Blau/weiß
- L×B:133×70 mm
- Seq:05