Chemikalienabsorptionskit
3M™ Chemikalien-Notfallset, DRSK-DP,
Catalog # MMMADRSK_DP
Supplier: 3M
Jump to:
Product Details & Documents
Mit den 3M™ Notfall-Kits für gefährliche Chemikalien sind Sie im Notfall bestens vorbereitet.
- Ideal für schnelle Reaktionen auf Chemikalienlecks
- Die Kits ermöglichen eine schnelle und effektive Eindämmung und Beseitigung
- Beseitigen Sie verschüttete, tropfende und ausgelaufene Chemikalien
- Geeignet für die meisten Chemikalien
- Problemlose Entsorgung
Die Kits helfen im Notfall bei der schnellen Beseitigung gefährlicher Chemikalienlecks. Eine Auswahl an Chemikaliensorptionsmitteln in verschiedenen Formaten sowie Reinigungsbeutel sind im Lieferumfang enthalten.
Certifications:
Specifications
- Bezeichnung:3M™ Chemikalien-Notfallset, DRSK-DP
- Seq:1
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.