AuftragsverfolgungKontakt
Objectives | Avantor
Objectives
HI PLAN phase objective PH1, 20×/0,40, 0,92 mm
Artikelnr. LEIM11506278
Anbieter:   LEICA MICROSYSTEMS
Objectives
Artikelnr. LEIM11506278
Anbieter:  LEICA MICROSYSTEMS
Objectives
HI PLAN phase objective PH1, 20×/0,40, 0,92 mm
Preis
413,87 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Plan achromatic and phase contrast objectives.
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    20×/0,40
  • Bezeichnung:
    HI PLAN phase objective PH1
  • Arbeitsabstand:
    0,92 mm