AuftragsverfolgungKontakt
Objectives | Avantor
Objectives
HI PLAN achromatic objective, 40×/0,65, 0,35 mm
Artikelnr. LEIM11506238
Anbieter:   LEICA MICROSYSTEMS
Objectives
Artikelnr. LEIM11506238
Anbieter:  LEICA MICROSYSTEMS
Objectives
HI PLAN achromatic objective, 40×/0,65, 0,35 mm
Preis
364,73 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Plan achromatic and phase contrast objectives.
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    40×/0,65
  • Bezeichnung:
    HI PLAN achromatic objective
  • Arbeitsabstand:
    0,35 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.