AuftragsverfolgungKontakt
Objectives | Avantor
Objectives
HI PLAN achromatic objective, 4×/0,10, 18 mm
Artikelnr. LEIM11506226
Anbieter:   LEICA MICROSYSTEMS
Objectives
Artikelnr. LEIM11506226
Anbieter:  LEICA MICROSYSTEMS
Objectives
HI PLAN achromatic objective, 4×/0,10, 18 mm
Preis
98,98 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Plan achromatic and phase contrast objectives.
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    4×/0,10
  • Bezeichnung:
    HI PLAN achromatic objective
  • Arbeitsabstand:
    18 mm