AuftragsverfolgungKontakt
Triptorelin Related Compounds, Reference Standard | Avantor
Triptorelin Related Compounds, Reference Standard
Triptorelin Related Compound B, USP reference standard, Vial, 1,68 mg
Artikelnr. 1696128.
Anbieter:   USP
Triptorelin Related Compounds, Reference Standard
Artikelnr. 1696128.
Anbieter:  USP
CAS Nummer:  
Triptorelin Related Compounds, Reference Standard
Triptorelin Related Compound B, USP reference standard, Vial, 1,68 mg
CAS Nummer:  
Preis
1 120,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1,68 mg
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Vial
  • VE:
    1,68 mg
  • Normen:
    USP reference standard
  • Bezeichnung:
    Triptorelin Related Compound B
  • Cat. No.:
    1696128.
  • CAS Nr.:
    321709-35-7
  • Bezeichnung:
    Triptorelin Related Compound B
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.