Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Human FOLR2, His Tag (FO2-H5223) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 17 - His 228 (Accession P14207-1). 1 * 1 mg
Artikelnr. ACRBFO2-H5223-1MG
Lieferant:
ACRO Biosystems
Bild vergrößern
Human FOLR2, His Tag (FO2-H5223) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 17 - His 228 (Accession P14207-1). 1 * 1 mg
Artikelnr. ACRBFO2-H5223-1MG
Lieferant:
ACRO Biosystems
Frequently Bought Together
Reagenz-/Zentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss
Lieferant: Greiner Bio-One
VWR®, Homogenisationsbeutel
Lieferant: VWR Collection
Serologische Pipetten, Stripette™
Lieferant: Corning
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, Kryoboxen, Karton, 133×133 mm
Lieferant: VWR Collection
Centrifuge tubes, 15 ml, Corning®
Lieferant: Corning
Eppendorf® Protein LoBind® Microcentrifuge Tubes
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, Geradwandige Probenbehälter, mit Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Zellkulturflaschen unbehandelt oder behandelt, steril
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Lieferant: VWR Collection
Serologische Pipetten
Lieferant: Greiner Bio-One
VWR®, Multiwell-Zellkulturplatten
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Lieferant: VWR Collection
Multiwell cell culture plates, Falcon®
Lieferant: Corning