ContactUsLinkComponent
Sensoren: PID: Photo-Ionisations-Sensor, Messbereich: 0-1000ppm (Detektion von ca. 600 Stoffen als Summenmessung, wie z.B.: Diesel, Benzin, Kerosin, Styrol, Terpentin, Ammoniak, usw.) O2: elektrochemsicher Sensor, Messsbereich: 0-30% UEG: katalytisch 1 * 1 ST
Catalog # BWTEHUX1W10000Q1YE
Supplier:  BW TECHNOLOGIES
Sensoren: PID: Photo-Ionisations-Sensor, Messbereich: 0-1000ppm (Detektion von ca. 600 Stoffen als Summenmessung, wie z.B.: Diesel, Benzin, Kerosin, Styrol, Terpentin, Ammoniak, usw.) O2: elektrochemsicher Sensor, Messsbereich: 0-30% UEG: katalytisch 1 * 1 ST
Catalog # BWTEHUX1W10000Q1YE
Supplier:  BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together