Wertabdeckband 101E
Abdeckband, Kautschukkleber, Krepprücken, Beige, 18 mm, 0,12 mm
Catalog # MMMA101E-18MM
Supplier: 3M
Jump to:
Product Details & Documents
Dies ist ein glattes Mehrzweck-Krepppapierband für Innenanwendungen bei Raumtemperatur und leichter Beanspruchung. Es ist ideal für unkritische Farbmaskierungen, aber auch zum Bündeln, Versiegeln, Anbringen und für andere Anwendungen.
- Good initial tack to a wide variety of surfaces in different applications
- Designed for light-duty applications
- Operating temperature range up to 30 °C
- Easy to write on for labelling
The cost-effective general-purpose value masking tape is a chamois-colored, 0,12 mm thick adhesive tape with rubber adhesive for general applications (temporary attachment, masking for painting without burning, etc.). It provides conformability on irregular surfaces and around corners, and is hand tearable for easy use.
Specifications
- Breite:18 mm
- Farbe:Beige
- Bezeichnung:Abdeckband, Kautschukkleber, Krepprücken
- Seq:01
- Stärke:0,12 mm