AuftragsverfolgungKontakt
ASTM Method D3710 Quantitative Calibration Standard | Avantor
ASTM Method D3710 Quantitative Calibration Standard
ASTM Method D3710 Quantitative Calibration Standard
Artikelnr. EHERGA0900105
Anbieter:   EHRENSTORFER
ASTM Method D3710 Quantitative Calibration Standard
Artikelnr. EHERGA0900105
Anbieter:  EHRENSTORFER
CAS Nummer:  
ASTM Method D3710 Quantitative Calibration Standard
ASTM Method D3710 Quantitative Calibration Standard
ASTM Method D3710 Quantitative Calibration Standard
CAS Nummer:  
Preis
91,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mL
Product Details & Documents
  • SMILES: See Mixture Tab
  • Inchi: See Mixture Tab
  • IUPAC: See Mixture Tab
  • Packing group: II
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    ASTM Method D3710 Quantitative Calibration Standard
  • UN No.:
    1993
  • Cat. No.:
    EHERGA0900105
  • GHS-Signal:
    Gefahr
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
  • Lagerbedingungen:
    20 °C
  • Shipping conditions:
    20 °C