AuftragsverfolgungKontakt
Tauchbombe | Avantor
Tauchbombe
Tauchbombe, 3000 g, Messing, vernickelt, 500 ml, 300 mm, 75 mm
Artikelnr. 300-0358
Anbieter:   BURKLE
Tauchbombe
Artikelnr. 300-0358
Anbieter:  BURKLE
Tauchbombe
Tauchbombe
Tauchbombe, 3000 g, Messing, vernickelt, 500 ml, 300 mm, 75 mm
Preis
711,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Komplett aus nicht funkenziehenden Werkstoffen hergestellt, vernickelt.
  • Abschraubbares Oberteil ermöglicht einfache Reinigung
  • Hohes Gewicht für schnelle Absenkung
  • Robuster Tragegriff
Tauchbombe zur Probenahme von Rohölen, flüssigen Mineralölerzeugnissen, Kraftstoffen, Spezial- und Testbenzinen, Heizölen, Petroleum und flüssigen Schmierstoffen gemäß Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC.
Zielpunktprobe: Es werden zwei Senkseile benötigt (Tragseil und Zugseil). Tauchbombe in gewünschte Tiefe absenken. In gewünschter Tiefe Zugseil ziehen, Ventil öffnet sich. Probe fließt in Flasche. Zugseil entlasten. Ventil schließt sich. Bombe an Tragseil zurückziehen. Bombe über Bodenventil entleeren.
Bodenprobe: Tauchbombe an Seil bis auf den Grund ablassen. Ventil öffnet sich automatisch durch das Eigengewicht der Tauchbombe. Probe fließt in Bombe. Bombe an Seil zurückziehen, Ventil schließt sich selbstständig. Bombe über Bodenventil entleeren.
Certifications: Geprüft für den Einsatz in EX-Schutzzone 0.
Ordering information: Please order the appropriate lowering cable at the same time.
Spezifikationen
  • Ø:
    75 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Bezeichnung:
    Tauchbombe, 3000 g
  • Länge:
    300 mm
  • Material:
    Messing, vernickelt
  • Seq:
    01
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-0065
    Edelstahl-Senkseil mit PTFE-Beschichtung, Ø = 2 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 m - 247,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-0057
    PP-Senkseil, Ø = 2 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 m - 32,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-0071
    Steel lowering chain, Ø = 2,3 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 m - 135,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-0070
    Kupfer-Senkseil, Ø = 4,5 mm
    50 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 m - 540,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-0072
    Steel lowering chain, Ø = 2,3 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 m - 319,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-0073
    Steel lowering chain, Ø = 2,3 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 m - 559,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-0064
    Edelstahl-Senkseil mit PTFE-Beschichtung, Ø = 2 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 m - 128,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-1022
    Edelstahl-Senkseil mit PTFE-Beschichtung, Ø = 2 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 m - 53,70 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-0062
    Messingschäkel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 14,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-0069
    Kupfer-Senkseil, Ø = 4,5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 m - 279,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-0067
    Edelstahl-Senkseil, Ø = 1,25 mm
    50 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 m - 142,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 223-0082
    PP-Senkseil, Ø = 2 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 m - 62,70 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-0063
    Karabinerhaken aus Edelstahl
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 10,20 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-0066
    Edelstahl-Senkseil, Ø = 1,25 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 m - 76,60 €