AuftragsverfolgungKontakt
Messlöffel, blau | Avantor
Messlöffel, blau
Large package, 50,0 ml
Artikelnr. 300-0393
Anbieter:   BURKLE
Messlöffel, blau
Artikelnr. 300-0393
Anbieter:  BURKLE
Messlöffel, blau
Messlöffel, blau
Large package, 50,0 ml
Preis
60,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Der blaue Farbton kommt in natürlicher Form in Lebensmitteln nicht vor. Deswegen werden die blauen Produkte, oder Teile davon, falls sie einmal in die Produktion geraten sollten, bei der visuellen Kontrolle sehr schnell und leicht erkennbar und auffindbar sein.
  • PS, blau
  • Verwendbar im Rahmen des HACCP/IFS Fremdkörpermanagements
  • Speziell für die Lebensmittel-, Futtermittel,- und Pharmaindustrie
  • Mit Abstreifkante
  • Für den Einmalgebrauch
  • Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
Die Verwendung von blauen Werkzeugen hilft somit den Anforderungen der HACCP Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu entsprechen. Besonders in der Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittelproduktion, sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie ist dies eine wichtige Voraussetzung.
Mit den Mess- und Dosierlöffeln lassen sich kleine Mengen Pulver, Granulate und Flüssigkeiten exakt abmessen und genau dosieren. Zum genauen Abmessen wird überschüssiges Medium an der Oberkante des Löffels abgestreift. Das Inhaltsvolumen ist am Griff eingeprägt.
Die flache Vorderkante des Messlöffels ist ideal, um Medium vom Behälterboden aufzunehmen oder in die Ecken des Behälters zu gelangen, dies ermöglicht eine gute Restentleerung. Durch den flachen Boden kann der Messlöffel abgelegt werden, ohne dass der Inhalt verschüttet wird.
Der Einweg-Dosierlöffel eignet sich auch als Probenlöffel zur Entnahme von kleinen Probenmengen. Da der Kunststoffmesslöffel für den Einmalgebrauch entwickelt wurde, entfällt die Reinigung und Kreuzkontamination oder Verunreinigung sind ausgeschlossen.
Die Dosierlöffel und Messlöffel sind für das präzise Abmessen in den Bereichen Chemie, Pharma, Kosmetik, Futtermittel und Food & Beverage geeignet.
Zertifizierung: Entsprechend EU-Lebensmittel und FDA Richtlinien.
Bestellinformation: Erhältlich entweder als Großpackung zu 100 Stück oder 100 Stück einzeln verpackt und strahlensterilisiert.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    50,0 ml
  • Bezeichnung:
    Large package