AuftragsverfolgungKontakt
Dosierlöffel, weiß | Avantor
Dosierlöffel, weiß
Großpackung, 15,0 ml
Artikelnr. 300-0372
Anbieter:   BURKLE
Dosierlöffel, weiß
Artikelnr. 300-0372
Anbieter:  BURKLE
Dosierlöffel, weiß
Dosierlöffel, weiß
Großpackung, 15,0 ml
Preis
36,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Mit den Mess- und Dosierlöffeln lassen sich kleine Mengen Pulver, Granulate und Flüssigkeiten exakt abmessen und genau dosieren. Zum genauen Abmessen wird überschüssiges Medium an der Oberkante des Löffels abgestreift. Das Inhaltsvolumen ist am Griff eingeprägt.
  • PS, weiß
  • Optional einzeln verpackt und sterilisiert
  • Mit Abstreifkante
  • Für den Einmalgebrauch
  • Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
Die flache Vorderkante des Messlöffels ist ideal, um ein Medium vom Behälterboden aufzunehmen oder in die Ecken des Behälters zu gelangen, dies ermöglicht eine gute Restentleerung. Durch den flachen Boden kann der Messlöffel abgelegt werden, ohne dass der Inhalt verschüttet wird.
Der Einweg-Dosierlöffel eignet sich auch als Probenlöffel zur Entnahme von kleinen Probenmengen. Da der Kunststoffmesslöffel für den Einmalgebrauch entwickelt wurde, entfällt die Reinigung und Kreuzkontamination oder Verunreinigung sind ausgeschlossen.
Die Dosierlöffel und Messlöffel sind für das präzise Abmessen in den Bereichen Chemie, Pharma, Kosmetik, Futtermittel und Food & Beverage geeignet.
 : Entsprechend EU-Lebensmittel und FDA Richtlinien.
 : Erhältlich entweder als Großpackung zu 100 Stück oder 100 Stück einzeln verpackt und strahlensterilisiert.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    15,0 ml
  • Bezeichnung:
    Großpackung