AuftragsverfolgungKontakt
Objectives for REVOLVE 3M microscope | Avantor
Objectives for REVOLVE 3M microscope
POL U-Plan fluorite objective, 4×, 17 mm
Artikelnr. ECHLJMAG0046
Anbieter:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Artikelnr. ECHLJMAG0046
Anbieter:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
POL U-Plan fluorite objective, 4×, 17 mm
Preis
1 070,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
  • Bezeichnung:
    POL U-Plan fluorite objective
  • Seq:
    05
  • Arbeitsabstand:
    17 mm