Multirack bulk tips, Axygen®
Product Details & Documents
The Axygen® MultiRack tip system has been engineered to fit most of the pipettors in the market. It is an inter-changeable complete system offered in bulk, racked, filter and reload packaging styles to meet the variety of needs in the lab setting.
- Detectable DNase/RNase/Human DNA/PCR inhibition free
- Nonpyrogenic
- Manufactured in an ISO certified facility in the USA
- Fully autoclavable
Axygen® MultiRack bulk pipette tips are compatible with MultiRack racks and packaged in resealable polyethylene bags, non sterile.
Bestellinformation: Axygen® MultiRack pipette tips are also available in hinged rack, filter tips, reload, and tipstation configurations.
Dokumente
Spezifikationen
- Volumen:50 - 1250 µl
- Seq:03
- Spitzentyp:Extended length
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.