Intensivkühler Duran NSH / NSK 29/32 1-fach Helix ummantelt aØ 44mm Hüllenlänge 250mm 2x KM Gewinde GL14 1 * 1 ST
Artikelnr. HWSA2783229
Lieferant: HWS LABORTECHNIK
Intensivkühler Duran NSH / NSK 29/32 1-fach Helix ummantelt aØ 44mm Hüllenlänge 250mm 2x KM Gewinde GL14 1 * 1 ST
Artikelnr. HWSA2783229
Lieferant: HWS LABORTECHNIK
Frequently Bought Together
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
Lieferant: KIMBERLY CLARK
VWR® Gesichtstücher
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Sealing film for manual application, Parafilm® M
Lieferant: HEATHROW
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection