ContactUsLinkComponent
BW™ Ultra 5-gas detector (O2, LEL, H2S, CO, VOCs)Größe: 14,8 x 8,5 x 4,0 cm Gewicht: 411gGehäuse: mit Wabenmuster, IP 66/68Batteriel aufzeit: 18 Stunden bei -20°CPumpenleistung: Gasprobenahme aus bis zu 22,9m Bluetooth Low Energy (BLE)UEG und PID – K 1 * 1 ST
Catalog # BWTEHUX1W1H1M1Q1YE
Supplier:  BW TECHNOLOGIES
BW™ Ultra 5-gas detector (O2, LEL, H2S, CO, VOCs)Größe: 14,8 x 8,5 x 4,0 cm Gewicht: 411gGehäuse: mit Wabenmuster, IP 66/68Batteriel aufzeit: 18 Stunden bei -20°CPumpenleistung: Gasprobenahme aus bis zu 22,9m Bluetooth Low Energy (BLE)UEG und PID – K 1 * 1 ST
Catalog # BWTEHUX1W1H1M1Q1YE
Supplier:  BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together