Rührstäbe
Stirring rods, glass, with fused ends, Glas, 6 mm, 250 mm
Artikelnr. HECH42850054
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
AR-Glas®. Mit verschmolzenen Enden.
Spezifikationen
- Ø:6 mm
- Bezeichnung:Stirring rods, glass, with fused ends
- Länge:250 mm
- Material:Glas
- Seq:019