Rührstäbe
Stirring rods, glass, with fused ends, Glas, 9 mm, 300 mm
Artikelnr. HECH42850078
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
AR-Glas®. Mit verschmolzenen Enden.
Spezifikationen
- Ø:9 mm
- Bezeichnung:Stirring rods, glass, with fused ends
- Länge:300 mm
- Material:Glas
- Seq:023
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.